Key Documents
D9908
Sigma-Aldrich
6-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-DTAF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H12Cl2N4O5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.73
Code UNSPSC :
12171500
Pureté
≥90% (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(Nc6nc(Cl)nc(Cl)n6)cccc45)c1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable