MilliporeSigma
Passer à
D9766
Dipyridamole
≥98% (HPLC), powder, phosphodiesterase V inhibitor
Synonyme(s) :
NSC 515776, NSC 619103
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
50,00 $
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
153,00 $
10 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
264,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
516,00 $
438,60 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H40N8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-374-7
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
50,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Dipyridamole, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
mp
165-166 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
originator
Boehringer Ingelheim
storage temp.
room temp
SMILES string
OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C24H40N8O4/c33-15-11-31(12-16-34)23-26-20-19(21(27-23)29-7-3-1-4-8-29)25-24(32(13-17-35)14-18-36)28-22(20)30-9-5-2-6-10-30/h33-36H,1-18H2
InChI key
IZEKFCXSFNUWAM-UHFFFAOYSA-N
General description
Dipyridamole prevents cellular uptake of adenosine. It functions as an equilibrative nucleoside transporter 1 (ENT1) inhibitor.
Application
Dipyridamole has been used:
  • to perform in vitro growth inhibition assay(40)
  • to determine its ability to prevent uterine myometrial contractions(41)
  • to determine its effects on nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+)-induced increase in intracellular adenosine triphosphate (ATP) levels(42)
  • to prevent nicotinamide riboside (NR)-induced axonal protection(43)
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of phosphodiesterase V (PDE 5); potent coronary vasodilator drug; adenosine transport inhibitor; inhibitor of platelet aggregation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Boehringer Ingelheim. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
BP1311220506D2850000
Dipyridamole British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP131
Dipyridamole
Dipyridamole European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2850000
Dipyridamole
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dipyridamole
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe