Principaux documents
D9756
Sigma-Aldrich
N-Dansyl-DL-serine cyclohexylammonium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H18N2O5S · C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.55
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC1CCCCC1.CN(C)c2cccc3c(cccc23)S(=O)(=O)NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O5S.C6H13N/c1-17(2)13-7-3-6-11-10(13)5-4-8-14(11)23(21,22)16-12(9-18)15(19)20;7-6-4-2-1-3-5-6/h3-8,12,16,18H,9H2,1-2H3,(H,19,20);6H,1-5,7H2
Clé InChI
NEVMXASXEDTEQO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable