Principaux documents
D9504
Sigma-Aldrich
DNP-glycine
Synonyme(s) :
N-(2,4-Dinitrophenyl)glycine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
particle immunofluorescence: suitable
Couleur
light yellow to yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(CNC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H7N3O6/c9-7(8(12)13)5-2-1-4(10(14)15)3-6(5)11(16)17/h1-3,7H,9H2,(H,12,13)
Clé InChI
INIGODASXCUILV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable