MilliporeSigma
Passer à
D9503
3,4-Dihydroxy-DL-phenylalanine
Synonyme(s) :
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine, DL-3-Hydroxytyrosine, DL-DOPA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
38,30 $
32,55 $
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
64,90 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
229,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
(HO)2C6H3CH2CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-566-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3204800
32,55 $
Tarif38,30 $Économiser 15 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
powder
Quality Segment
mp
270-272 °C (lit.), 290 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)
InChI key
WTDRDQBEARUVNC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
3,4-dihydroxyphenylalanine is an immediate precursor of dopamine, which is a product of tyrosine hydroxylase.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C0982SAB2900445324408
description
-
description
meets USP testing specifications
description
affinity isolated antibody
description
lyophilized, Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
mouse ... DRD1(13488), DRD2(13489), DRD3(13490), DRD4(13491), DRD5(13492)
rat ... DRD1(24316), DRD2(24318), DRD3(29238), DRD4(25432), DRD5(25195)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD5(1816)
Gene Information
human ... DRD5(1816)
mp
290 °C (dec.) (lit.), 270-272 °C (lit.)
mp
194-196  °C
mp
-
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe