D9134
2,3-Diphospho-D-glyceric acid penta(cyclohexylammonium) salt
≥97% (TLC)
Synonyme(s) :
D-Glycerate 2,3-diphosphate pentacyclohexylamine salt
161,00 $
About This Item
161,00 $
Produits recommandés
Source biologique
egg white
Essai
≥97% (TLC)
Forme
powder
Impuretés
≤1% 3-phosphoglyceric acid
Couleur
white
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.NC4CCCCC4.NC5CCCCC5.OC(=O)[C@@H](COP(O)(O)=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/5C6H13N.C3H8O10P2/c5*7-6-4-2-1-3-5-6;4-3(5)2(13-15(9,10)11)1-12-14(6,7)8/h5*6H,1-5,7H2;2H,1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)(H2,9,10,11)/t;;;;;2-/m.....1/s1
Clé InChI
WMBJYTVZNODJKS-SPUYNGLASA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable