Principaux documents
D9031
Sigma-Aldrich
P1,P5-Di(adenosine-5′) pentaphosphate, periodate oxidized sodium salt
≥90%
Synonyme(s) :
P1,P5-Di(adenosi 2′,3′-dialdehyde-5′) pentaphosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H25N10O22P5 · xNa+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
912.34 (free acid basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté
≥90%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C(OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(OC(C=O)n3cnc4c(N)ncnc34)C=O)C=O)C=O
InChI
1S/C20H25N10O22P5.Na.H/c21-17-15-19(25-7-23-17)29(9-27-15)13(3-33)47-11(1-31)5-45-53(35,36)49-55(39,40)51-57(43,44)52-56(41,42)50-54(37,38)46-6-12(2-32)48-14(4-34)30-10-28-16-18(22)24-8-26-20(16)30;;/h1-4,7-14H,5-6H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);;
Clé InChI
QBBAAZIFWAQHHX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable