Key Documents
D8759
Sigma-Aldrich
n-Decyl acetate
≥99% (GC)
Synonyme(s) :
Capryl acetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2(CH2)9CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Pureté
≥99% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
Point d'ébullition
126-127 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-12(2)13/h3-11H2,1-2H3
Clé InChI
NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N