Principaux documents
D8754
Sigma-Aldrich
N,S-Di(DNP)-L-cysteine
≥95% (TLC)
Synonyme(s) :
N,S-Di(2,4-dinitrophenyl)-L-cysteine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H11N5O10S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥95% (TLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(CSc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)Nc2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable