Principaux documents
D8691
Sigma-Aldrich
2′, 3′-Dideoxyguanosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3CC[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-4-15(8)6-2-1-5(3-16)18-6/h4-6,16H,1-3H2,(H3,11,13,14,17)/t5-,6+/m0/s1
Clé InChI
OCLZPNCLRLDXJC-NTSWFWBYSA-N
Application
Metacavir (6-O-methyl-2′, 3′-dideoxyguanosine) is a reverse transcriptase inhibitor with potent activity against hepatitis B virus (HBV); it is a prodrug that is activated in vivo by demethylation and conversion to 2′, 3′-dideoxyguanosine.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable