Principaux documents
D8519
Sigma-Aldrich
1,2-Distearoyl-rac-glycerol
≥99%
Synonyme(s) :
1,2-Dioctadecanoyl-rac-glycerol, 1,2-Distearin, DG(18:0/18:0/0:0)[rac], NSC 75181, Octadecanoic acid 1,1′-[1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H76O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
625.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Essai
≥99%
Forme
powder
Impuretés
1,3-isomer, essentially free
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
Clé InChI
UHUSDOQQWJGJQS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable