Principaux documents
D8378
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
≥98.5%
Synonyme(s) :
5-Nitro-6-methyluracil
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.5%
Chaîne SMILES 
Cc1nc(O)nc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O4/c1-2-3(8(11)12)4(9)7-5(10)6-2/h1H3,(H2,6,7,9,10)
Clé InChI
LIVYMRJSNFHYEN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable