Key Documents
D8020
Sigma-Aldrich
1,2-Di-O-hexadecyl-rac-glycerol
≥99% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H72O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99% (TLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(CO)OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H72O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-34-35(33-36)38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35-36H,3-34H2,1-2H3
Clé InChI
YQDJMFFVPVZWNK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable