MilliporeSigma
Passer à
D7283
3,5-Di-O-(p-toluyl)-2-deoxy-D-ribofuranosyl chloride
~90%
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 360,00 $
1 020,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H21ClO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.84
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
224-367-3
MDL number:
1 020,00 $
Tarif1 360,00 $Économiser 25 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
~90%
Quality Segment
form
powder
mp
117-119  °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2O[C@@H](Cl)C[C@@H]2OC(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C21H21ClO5/c1-13-3-7-15(8-4-13)20(23)25-12-18-17(11-19(22)26-18)27-21(24)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10,17-19H,11-12H2,1-2H3/t17-,18+,19+/m0/s1
InChI key
FJHSYOMVMMNQJQ-IPMKNSEASA-N
Application
3,5-Di-O-(p-toluyl)-2-deoxy-D-ribofuranosyl is used as a precursor for the synthesis of unnatural β-D-ribofuranosyl containing nucleosides and nucleotides.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
7087047439752926
assay
~90%
assay
90%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
117-119  °C
mp
238-244 °C
mp
-
mp
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe