D7052
Dipeptidyl Peptidase IV from porcine kidney
lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (Bradford)
Synonyme(s) :
Dipeptidyl aminopeptidase IV
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥10 units/mg protein (Bradford)
Poids mol.
124 kDa
Conditionnement
vial of ≥0.75 unit
Solubilité
0.1 M Tris-HCl, pH 8.0: soluble 1 vial/mL, clear, colorless
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
pig ... DPPIV(397492)
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Inhibiteur
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable