Principaux documents
D7024
Sigma-Aldrich
Dibekacin sulfate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H37N5O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.52
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Chemical structure: aminoglycoside
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges