Principaux documents
D6940
Sigma-Aldrich
R-(–)-Desmethyldeprenyl hydrochloride
>98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(R)-N-(1-Phenylpropan-2-yl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride, N-Desmethylselegiline hydrochloride, L-Nordeprenyl hydrochloride, Norselegiline hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
>98% (HPLC)
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
off-white
Solubilité
H2O: soluble >20 mg/mL
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Chaîne SMILES 
C[C@@H](NCC#C)CC1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H/t11-;/m1./s1
Clé InChI
KJZZTCSJZCYCQS-RFVHGSKJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Neuroprotectant; anti-apoptotic.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable