MilliporeSigma
D6908
DL-erythro-Dihydrosphingosine
≥99%, synthetic
Synonyme(s) :
DL-erythro-1,3-Dihydroxy-2-aminooctadecane, DL-erythro-2-Amino-1,3-octadecanediol, DL-Sphinganine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H39NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
Beilstein/REAXYS Number:
1724234
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic
assay
≥99%
form
powder
solubility
chloroform/methanol (9:1): 20 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[C@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m1/s1
InChI key
OTKJDMGTUTTYMP-MSOLQXFVSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Isomer is the biosynthetic precursor of sphingosine; inhibits protein kinase C, phospholipase A2, and phospholipase D.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe