Principaux documents
D6638
Sigma-Aldrich
N4,3′-O-Diacetyl-2′-deoxycytidine
~98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H17N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.29
Code UNSPSC :
12352204
Pureté
~98%
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable