Principaux documents
D6527
Sigma-Aldrich
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-xylitol
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable