Principaux documents
D6163
Sigma-Aldrich
Dichlorisone acetate
≥97%
Synonyme(s) :
9α,11β-Dichloro-17α,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H28Cl2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.37
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥97%
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CC[C@](O)(C(=O)COC(C)=O)[C@@]1(C)C[C@H](Cl)[C@@]3(Cl)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C23H28Cl2O5/c1-13(26)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(27)6-8-20(14,2)23(17,25)18(24)11-21(16,22)3/h6,8,10,16-18,29H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
Clé InChI
YNNURTVKPVJVEI-GSLJADNHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable