MilliporeSigma
D5501
Dextrane from Leuconostoc mesenteroides
average mol wt 5,000,000-40,000,000
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(C6H10O5)n
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-677-5
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
mol wt
average mol wt 5,000,000-40,000,000
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
L'utilisation de dextrans comme longs bras hydrophiles améliore les performances des protéines immobilisées qui agissent sur les macromolécules.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe