Principaux documents
D4770
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dideoxycytidine 5′-triphosphate trilithium salt
≥85% (HPLC)
Synonyme(s) :
ddCTP-Li3
About This Item
Formule linéaire :
C9H16N3O12P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥85% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].[Li+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O12P3.3Li/c10-7-3-4-12(9(13)11-7)8-2-1-6(22-8)5-21-26(17,18)24-27(19,20)23-25(14,15)16;;;/h3-4,6,8H,1-2,5H2,(H,17,18)(H,19,20)(H2,10,11,13)(H2,14,15,16);;;/q;3*+1/p-3/t6-,8+;;;/m0.../s1
Clé InChI
RJTMIBUIHJOWRZ-WQPQHRBMSA-K
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibitor von DNA-Polymerase I - katalysiert Kettenverlängerungen
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable