Principaux documents
D4393
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromo-1,6-dideoxy-D-mannitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12Br2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.97
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H](CBr)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CBr