Key Documents
D4267
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine hemioxalate salt
Synonyme(s) :
4-(Dimethylamino)aniline hemioxalate salt, 4-Amino-N,N-dimethylaniline hemioxalate salt, DMPPDA
About This Item
Formule linéaire :
C8H12N2 · 1/2C2H2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1.CN(C)c2ccc(N)cc2
Attention
Darkens readily when exposed to air.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges