MilliporeSigma
D4014
Diethyl formylsuccinate
~90% (TLC)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.20
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
~90% (TLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CC(C=O)C(=O)OCC