D3875
Sodium dehydrocholate
~95%
Synonyme(s) :
3,7,12-Trioxo-5β-cholanic acid sodium salt, Dehydrocholic acid sodium salt
About This Item
Description
anionic
Essai
~95%
Chaîne SMILES
[Na+].[H][C@@]12CC(=O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])CC(=O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C(=O)C2)[C@H](C)CCC([O-])=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable