D3768
Dequalinium chloride hydrate
≥95% (titration)
Synonyme(s) :
1,1′-Decamethylenebis(4-aminoquinaldinium) dichloride hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (titration)
Forme
powder
Pf
≥300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.[Cl-].[Cl-].Cc1cc(N)c2ccccc2[n+]1CCCCCCCCCC[n+]3c(C)cc(N)c4ccccc34
InChI
1S/C30H38N4.2ClH.H2O/c1-23-21-27(31)25-15-9-11-17-29(25)33(23)19-13-7-5-3-4-6-8-14-20-34-24(2)22-28(32)26-16-10-12-18-30(26)34;;;/h9-12,15-18,21-22,31-32H,3-8,13-14,19-20H2,1-2H3;2*1H;1H2
Clé InChI
CZCJAGQJOXJBST-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3