Principaux documents
D3639
Sigma-Aldrich
Dodecylamine
Synonyme(s) :
1-Aminododecane, Laurylamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.35
Beilstein:
1633576
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pression de vapeur
64 mmHg ( 170 °C)
pb
247-249 °C (lit.)
Pf
27-29 °C (lit.)
Densité
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
Clé InChI
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par