A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352200
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
≥98%
impurities
~30% 1,1,2-trichloroethane
storage temp.
2-8°C
Application
Reactive condensing reagent for synthesis of peptides without racemization.