Principaux documents
D3518
Supelco
Diphenylpyraline hydrochloride
Synonyme(s) :
4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H23NO · HCl
Poids moléculaire :
317.85
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Chaîne SMILES 
Cl.CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable