Key Documents
D3161
Sigma-Aldrich
1-Decene
~96% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.27
Numéro Beilstein :
1737236
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Densité de vapeur
4.84 (vs air)
Pression de vapeur
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
Pureté
~96% (GC)
Température d'inflammation spontanée
455 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
166.5-173.5 °C (lit.)
Pf
−66.3-−66 °C (lit.)
Densité
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
Clé InChI
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44.0 °C - closed cup