Documents
D3139
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosine 3′-monophosphate sodium salt
~98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N5O6P · xNa+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.22 (free acid basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Pureté
~98%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3CC(OP(O)(O)=O)C(CO)O3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable