A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C43H82O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
695.11
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC