Principaux documents
D3031
Sigma-Aldrich
Diethyl disulfide
Synonyme(s) :
Ethyl disulfide
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
Point d'ébullition
151-153 °C (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCSSCC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Dong-Qing Ye et al.
Food chemistry, 202, 236-246 (2016-02-28)
The evolution of volatile sulfur compounds (VSCs) in Cabernet Sauvignon wines from seven regions of China during maturation in oak barrels was investigated. The barrels were made of different wood grains (fine and medium) and toasting levels (light and medium).