MilliporeSigma
D2880
3,6-Dinitrophthalic acid pyridinium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H4N2O8 · C5H5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.23
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
storage temp.
−20°C
Application
A reagent for the micro determination of reducing sugars.