D2380
DNP-L-valine
Synonyme(s) :
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-valine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable