Key Documents
D2282
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
~99%
Synonyme(s) :
1,2-Dihexadecanoyl-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C53H100O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
833.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Pureté
~99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC