D2131
Dextrin from corn
commercial grade, Type II, powder
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
corn
Qualité
commercial grade
Type
Type II
Forme
powder
Couleur
white
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informations sur le gène
human ... PYGM(5837)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.