Principaux documents
D2005
Sigma-Aldrich
DNP-L-tryptophan
Synonyme(s) :
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-tryptophan
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H14N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)Nc3ccc(cc3N(=O)=O)N(=O)=O