| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 296,00 $ |
5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 170,00 $ 994,50 $ |
A propos de cet article
296,00 $
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
light yellow
solubility
DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccccn3)c([nH]2)-c4ccc5OCCOc5c4
InChI
1S/C23H18N4O3/c24-22(28)14-4-6-15(7-5-14)23-26-20(21(27-23)17-3-1-2-10-25-17)16-8-9-18-19(13-16)30-12-11-29-18/h1-10,13H,11-12H2,(H2,24,28)(H,26,27)
InChI key
DPDZHVCKYBCJHW-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form crystalline solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 40 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
| color light yellow | color - | color yellow | color yellow |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe