D1814
Anti-DcR3 antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Decoy Receptor 3, Anti-TNFRSF6B, Anti-TR6
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 33 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~0.5 mg/mL
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:500-1:1,000 using human heart, brain or kidney lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNFRSF6B(8771)
mouse ... Dcr3(497118)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité