Principaux documents
D1755
Sigma-Aldrich
DNP-L-serine
Synonyme(s) :
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-serine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCC(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O