MilliporeSigma
D1071
Decoyinine
Synonyme(s) :
9-(6-Deoxy-D-β-erythro-hex-5-en-2-ulofuranosyl)adenine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51101500
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solid
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@]3(CO)OC(=C)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H13N5O4/c1-5-7(18)8(19)11(2-17,20-5)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-4,7-8,17-19H,1-2H2,(H2,12,13,14)/t7-,8-,11-/m1/s1
InChI key
UZSSGAOAYPICBZ-SOCHQFKDSA-N
Application
Decoyinine is used to study the inhibition of cell wall synthesis, to inhibit RNA synthesis, to lower intracellular GTP levels in Streptococcus mutans, and to initiate sporulation in Bacillus.
Biochem/physiol Actions
Decoyinine is a Xanthosine monophosphate (XMP) aminase inhibitor and GMP synthetase inhibitor.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c