MilliporeSigma
D103
(±)-2,3-Dichloro-α-methylbenzylamine hydrochloride
solid
Synonyme(s) :
DCMB, LY-78335
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9Cl2N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.53
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solid
color
white
solubility
H2O: soluble (Solutions may be stored for 1-2 days at 4 °C.), ethanol: soluble (Solutions may be stored for 1-2 days at 4 °C.)
SMILES string
Cl[H].CC(N)c1cccc(Cl)c1Cl
Gene Information
human ... PNMT(5409)
Biochem/physiol Actions
PNMT inhibitor.
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe