MilliporeSigma
D0656
2,4-Diamino-6,7-diisopropylpteridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.31
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1nc2nc(N)nc(N)c2nc1C(C)C