D0540
DNQX
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
6,7-Dinitroquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4N4O6/c13-7-8(14)10-4-2-6(12(17)18)5(11(15)16)1-3(4)9-7/h1-2H,(H,9,13)(H,10,14)
Clé InChI
RWVIMCIPOAXUDG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK4(2900) , GRIK5(2901)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grik4(24406) , Grin2a(24409)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience