Principaux documents
D0506
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-α-amino-n-butyric acid cyclohexylammonium salt
About This Item
Formule linéaire :
C16H20N2SO4 · C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.58
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC1CCCCC1.CC[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O4S.C6H13N/c1-4-13(16(19)20)17-23(21,22)15-10-6-7-11-12(15)8-5-9-14(11)18(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-10,13,17H,4H2,1-3H3,(H,19,20);6H,1-5,7H2/t13-;/m0./s1
Clé InChI
GPDKVEDZOSFQHF-ZOWNYOTGSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable