MilliporeSigma
D003
R(−)-Apocodeine hydrochloride
solid
Synonyme(s) :
R(−)-10-Methoxy-11-hydroxyaporphine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H19NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.81
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solid
optical activity
[α]22/D −43° in methanol(lit.)
color
off-white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@]12Cc3ccc(OC)c(O)c3-c4cccc(CCN1C)c24
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Dopamine receptor agonist; apomorphine metabolite.
Disclaimer
Photosensitive
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)