CWA-1036
Anti-Human CD20 (2H7) ColorWheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H7, monoclonal
Gamme de produits
ColorWheel®
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 33.08 kDa
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
nonhuman primates
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Flow Cytometry in Raji cells with Fc block.
Staining of one million Human Raji cells with Fc block was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1036, Anti-Human CD20 (2H7) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWD-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or the equivalent amount of Cat. No. CWA-1010 Mouse IgG2b isotype control and Cat. No. CWD-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Compatibilité
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable